missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amoxapine, MedChemExpress

Code produit. 16442236
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16442236

Marque: Medchem Express HYB0991

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.

Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.

Spécification

Nom chimique ou matériau Amoxapine
CAS 14028-44-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16ClN3O
Quantité 500 mg
Synonyme CL-67772
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (26.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2N=C3N4CCNCC4)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 313.78
Poids de la formule 313.78
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis