Learn More
Amoxapine, Mikromol™
Code produit 17944316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17944316 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17944316 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1773.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Amoxapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxapine
CAS 14028-44-5
Noms d’analytes ou de composants Amoxapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H16 Cl N3 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Nom IUPAC 8-chloro-6-pipérizine-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxépine
Poids moléculaire (g/mol) 313.78
Quantité 250 mg
Poids de la formule 313,0982 g/mol