Learn More
Amoxicillin sodium, MedChemExpress
Code produit. 16448498
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Code produit. 16448498
Marque: Medchem Express HYB0467
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxicillin sodium
Forme physique Powder
CAS 34642-77-8
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H18N3NaO5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Amoxycillin sodium
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (258.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (25.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 387.39
Poids de la formule 387.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.