missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amoxicillin sodium, MedChemExpress

Code produit. 16430948
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16430948

Marque: Medchem Express HYB0467

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.

Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.

Spécification

Nom chimique ou matériau Amoxicillin sodium
Forme physique Powder
CAS 34642-77-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H18N3NaO5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Amoxycillin sodium
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (258.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (25.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 387.39
Poids de la formule 387.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis