Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AMOZ-d5 |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 1017793-94-0 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 118°C to 120°C |
| Synonyme | 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d5, 4,4,5,a,a-Pentadeutero-3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.22 |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Étalon analytique |