Learn More
AMP, solution tampon 0,2 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| CAS | 124-68-5 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 9.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 ml |
| Formule moléculaire | C4H11NO |
| Odeur | Odorless |
| Numéro MDL | MFCD00008051 |
| Synonyme | 2-Amino-2-methyl-1-propanol |
| Afficher plus |