Learn More
AMP, solution tampon 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Code produit 15466129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466129 100 ml 100mL
15476129 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63988.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 124-68-5
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 9.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
Formule moléculaire C4H11NO
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00008051
Synonyme 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(N)CO
Nom IUPAC 2-amino-2 -méthylpropan-1 -ol
Poids moléculaire (g/mol) 89.14