Learn More
Ampicilline anhydre, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ampicillin |
| CAS | 69-53-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ampicillin |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C16 H19 N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ampicillin, anhydrous, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, CCI 5478, BRL-1341, Sultamicillin Impurity C, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B, Sultamicillin Tosilate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Afficher plus |