Learn More
Impureté K de l'ampicilline EP, Mikromol™
Description
Impureté K de l'ampicilline EP
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 40610-41-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-phenylacetic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H17 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-phenylacetic Acid, Ampicillin Sodium Imp. K (EP), Ampicillin Imp. K (EP), Ampicillin Sodium Impurity K, Ampicillin Impurity K |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-(2,2-diméthylpropanoylamino)-2-phénylacétique |
| Afficher plus |