Learn More
Ampicilline sodique, Mikromol™
Code produit 17970366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970366 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970366 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0253.00
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ampicilline sodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin Sodium
CAS 69-52-3
Noms d’analytes ou de composants Ampicillin Sodium
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C16 H18 N3 O4 S . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Piperacillin Sodium Imp. A (EP), Piperacillin Imp. A (EP), Ampicillin Sodium, Piperacillin Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt, Piperacillin Imp. A (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, D-(-)-6-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[(Aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, Alpen N, Amcill S, Ampi-Dry 5000, Ampicillin sodium, Ampicillin sodium salt, Ampicillin-Na, Ampicin, Anhypen, Binotal sodium, Britapen injection, Cilleral, D-alpha-Aminobenzylpenicillin sodium salt, Monosodium ampicillin, Omnipen N, Pen A/N, Penbritin S, Pentrex, Polycillin N, Principen N, Sodium 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-[D-alpha-aminophenylacetamido]penicillanoate, Sodium D-alpha-aminobenzylpenicillanate, Sodium P-50, Sodium ampicillin, Sodium ampicillinate, Sodium binotal, Solampi, Piperacillin Impurity A, Piperacillin Impurity A as Sodium Salt, Piperacillin Sodium Impurity A as Sodium Salt, Sultamicillin Impurity C as Sodium Salt, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B as Sodium Salt, Piperacillin Impurity A as Sodium Salt, Sultamicillin Impurity B as Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodio;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenil-acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 371.39
Quantité 500 mg
Poids de la formule 371,0916 g/mol