Learn More
Sel de sodium ampicilline, ultra-pur, Thermo Scientific™
Code produit 15865088 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865088 100 g Flacon en plastique 100g
15845088 5 g Flacon en plastique 5g
15855088 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865088 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J11259.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-52-3
Formule moléculaire C16H21N3NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 374.411
Numéro MDL MFCD00064313
Clé InChI BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonyme ampicillin sodium
CID PubChem 131673879
Nom IUPAC Acide (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ampicillin Sodium Salt
Point de fusion 215°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Beilstein 4119211
Poids de la formule 371.39
Qualité Ultrapure