Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase, LD (Low DNA)
Code produit. 10025674 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Comprend:
Buffer I
Buffer II
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10025674
Marque: Applied Biosystems™ N8080158
Includes
Contient 250 unités d’ADN polymérase AmpliTaq, de tampon II et de solution de MgCl2.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Low DNA), is the same enzyme as AmpliTaq DNA Polymerase, but is further purified through a proprietary separation process to ensure that residual bacterial DNA sequences are substantially reduced.
  • Le procédé de séparation exclusif produit une enzyme hautement purifiée avec des niveaux d’ADN bactérien inférieurs
  • Minimise les produits PCR non spécifiques lors de l’amplification de cibles bactériennes
  • Enzyme hautement purifiée, particulièrement utile pour les amplifications en faible nombre de copies
Qualité supérieure : La préparation d’enzymes purifiées garantit que les produits PCR non ciblés et faux positifs seront minimisés efficacement lors de l’amplification de séquences bactériennes, particulièrement utiles pour les amplifications par PCR en faible nombre de copies
Test de contrôle de la qualité pour vérifier que moins de 10 copies des séquences génétiques d’ARN ribosomique 16S bactérien sont présentes dans une aliquote de 2,5 unités standard
Fourni avec le tampon II de PCR GeneAmp 10X et la solution de MgCl2
Disponible avec le tampon I de PCR GeneAmp 10X
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage Contient 250 unités d’ADN polymérase AmpliTaq™, LD, de tampon II et de solution de MgCl2. Conserver entre –15 et –30°C.
Format Enzyme autonome
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Pureté ou qualité LD (ADN faible)
Quantité 250 units
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Comprend Buffer II