Learn More
Amprénavir, Mikromol™
Code produit 17982866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982866 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3582.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Amprénavir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amprenavir
CAS 161814-49-9
Noms d’analytes ou de composants Amprenavir
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C25 H35 N3 O6 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, 141W94, APV, Agenerase, Amprenavir, Angenerase, KVX 478, Prozei, Samprenavir, VX 478, VX-478, 141W94, GW 433908G Fosamprenavir Calcium Test Mix 1, GW 773543, GW 569683, GW 638469, GW 638468, GW 569686, GW 783579, GW 833074, Amprenavir, GW 634519, GW 587304, GW 461013X, 4949W94 (GW 288003X), GW 395126X, 3489W95, GW 422708X, GW 475728X, GW 327664X, GW 327662X, GW 327663X
Formule InChI InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Nom IUPAC [(3S)-oxolan-3-il] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminofenil)sulfonil-(2-metilpropil)amino]-3-hidroxi-1-fenilbutan-2-il]carbamato
Poids moléculaire (g/mol) 505.63
Quantité 100 mg
Poids de la formule 505,2247 g/mol