Learn More
Chlorhydrate d’amprolium, TRC
Code produit 30133491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133491 10 g 10g
17913125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61853010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-88-2
Formule moléculaire C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 315.24
Synonyme 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
Nom IUPAC 5-[(2-méthylpyridine-1-ium-1-yl)méthyl]-2-propylpyrimidine-4-amine ; chlorure ; Chlorhydrate
SMILES Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Amprolium hydrochloride
Noms d’analytes ou de composants Amprolium hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 10 g
Poids de la formule 314.1065