Learn More
AMPSO, 0,2 solution tampon M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Code produit 15473849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473849 250 ml 250mL
15463849 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61238.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 102029-60-7
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Odeur Odorless
Poids moléculaire (g/mol) 249.257