Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Code produit. p-7225602 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions:
1 à 4 ml
5 à 10 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15940372
Marque: Thermo Scientific™ 28915
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les casse-ampoules Thermo Scientific offrent un moyen sûr et pratique d’ouvrir des ampoules en verre de 1 ml à 10 ml.
Ces casse-ampoules à manchon en polyéthylène à usage unique protègent vos doigts des bris de verre lors de l’ouverture d’ampoules en verre de 1 ml à 10 ml. Les casse-ampoules Thermo Scientific encapsulent le dessus de l’ampoule à l’ouverture et permettent ainsi de jeter facilement les bris de verre en toute sécurité.
  • Format à usage unique facile à utiliser
  • Compatible avec les ampoules en verre de 1 ml à 10 ml
  • Protège contre les bris de verre
  • Permet d’éviter toute contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Type de produit Casse-ampoule
Comprend 100 briseurs
Dimensions 1 à 4 ml
Quantité 100 breakers