Learn More
Amsacrine, MedChemExpress
Code produit. 16455748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16455748
Marque: Medchem Express HY13551
MedChemExpress Amsacrine (m-AMSA; acridinyl anisidide) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine (m-AMSA
Spécification
Nom chimique ou matériau Amsacrine
CAS 51264-14-3
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H19N3O3S
Quantité 10 mg
Synonyme m-AMSA acridinyl anisidide
Informations sur la solubilité DMSO : 9.3 mg/mL (23.64 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 393.46
Poids de la formule 393.46
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.