Learn More
MedChemExpress Amylin, amide, human
Code produit. 16442028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Code produit. 16442028
Marque: MedChemExpress HYP1070
MedChemExpress Amylin, amide, human, a 37-amino acid polypeptide, is a pancreatic hormone cosecreted with insulin that exerts unique roles in metabolism and glucose homeostasis. Amylin, amide, human inhibits glucagon secretion, delays gastric emptying, and acts as a satiety agent.
Spécification
Pureté 96.9%
CAS 122384-88-7
Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Poids moléculaire 3903.28 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 5 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Synonyme DAP amide, human
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.