Learn More
Amylmétacrésol, LoGiCal
Code produit 30457849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457849 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457849 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1132.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Noms d’analytes ou de composants Amylmetacresol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCCc1ccc(C)cc1O
Nom IUPAC 5-méthyl-2-pentylphénol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 178,1358 g/mol