Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Aβ40 pour humain Novex™
Code produit. 10681484
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
192 tests
Code produit. 10681484
Marque: Invitrogen™ KHB3482
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
L’ELISA d’amyloïde bêta 40 (Hu Abeta 40) humain quantifie le Hu Abeta 40 dans le milieu de culture tissulaire, l’homogénat tissulaire et le liquide céphalo-rachidien (LCR) humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Hu Abeta 40 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour l’Hu Abeta 40 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
ELISA
• Une large gamme de kit ELISA chez l'humain, la souris, le singe, le boeuf et le porc pour différents types d'échantillons (tissus, lysat cellulaire, etc.)
• Test effectué en 3h maximum
• Pour toute demande, veuillez nous consdulter au 0388675323
• Amyloid [1-40] ELISA kit
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P05067
Plage de dosage 7,8-500 pg/ml
Sensibilité du dosage <6 pg/ml
Concentration 9,8 à 500 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Homogénats tissulaires, Liquide céphalorachidien, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 351
Symbole de gène(s) AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 3,8%
Coefficient de variation intra-dosage 2,5%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Aβ 40
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide céphalorachidien, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; homogénat tissulaire, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h