Learn More
Anabasine, MedChemExpress
Code produit. 16433806
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16433806
Marque: Medchem Express HYB1532
MedChemExpress Anabasine ((S)-Anabasine) is an alkaloid that found as a minor component in tobacco (Nicotiana). Anabasine is a botanical pesticide nicotine, acts as a full agonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Anabasine induces depolarization of TE671 cells endogenously expressing human fetal muscle-type nAChRs (EC50=0.7 μM).
Anabasine ((S)-Anabasine) is an alkaloid that found as a minor component in tobacco (Nicotiana). Anabasine is a botanical pesticide nicotine, acts as a full agonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Anabasine induces depolarization of TE671 cells endogenously expressing human fetal muscle-type nAChRs (EC50=0.7 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Anabasine
Forme physique Liquid
CAS 494-52-0
Couleur Jaune
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14N2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme (S)-Anabasine (+)-Anabasine
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (616.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1([C@H]2NCCCC2)=CC=CN=C1
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.