Learn More
Ohaus™ Mélangeur à vortex multi-tubes analogique VXMTAL
Code produit. 15752239 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Orbite:
3,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15752239
Marque: Ohaus™ 30392166
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le mélangeur à vortex multi-tubes analogique OHAUS™ VXMTAL est robuste pour fournir une action vortex stable et fiable.
  • Le panneau avant commodément incliné est équipé d’un interrupteur de bascule pour les modes de fonctionnement, d’heure et de veille
  • Traitement jusqu’à 50 échantillons à la fois
  • Fonctionnement en continu ou programmé
  • Comprend un rack en mousse pour tubes de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3,6 mm
Vitesse de rotation 1 200 à 2 400 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Ampérage 1 A
Type de produit Mélangeur vortex multi-tube
Type de bouchon Prise EU
Dimensions (L x l) 24,10 x 38,40 cm
Hauteur (impériale) 16,00 po
Hauteur (métrique) 40,6 cm
Longueur (impériale) 9,50 po
Longueur (métrique) 24,10 cm
Largeur (métrique) 38,40 cm
Description Mélangeur vortex, multi-tube, VXMTAL, UE
Modèle VXMTAL