Learn More
Kern Sohn Balance d‘analyse ACJ
Click to view available options
Capacité:
82 g
120 g
220 g
320 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Programme d'ajustage interne en cas de variations de température = et 2 °C de façon temporisée toutes les 4 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
- Aide au dosage : Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
- Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
- Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
- Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
- Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Spécification
| Capacité | 120 g |
| Précision affichage | 0.1 mg |
| Linéarité | 0.3 mg |
| Reproductibilité | 0.2 mg |
| Alimentation électrique | Universal Mains Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.