Learn More
Kern Sohn Balance d‘analyse ACS
Code produit. p-7226232
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
82 g
120 g
220 g
320 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17331533
Marque: Kern Sohn ACS 1004
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analytical balances with high-quality, single-cell weighing.
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Aide au dosage : Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 120 g
Précision affichage 0.1 mg
Linéarité 0.3 mg
Reproductibilité 0.2 mg
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.