missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balance d‘analyse ADB

Code produit. 17301543
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
Modèle:
ADB
ADB Compact
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17301543

Marque: Kern Sohn ADB 1004

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Leading analytical balance with internal adjustment.

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée.
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Utilisation aisée et pratique à 6 touches

Spécification

Capacité 120 g
Précision affichage 0.1 mg
Linéarité 0.4 mg
Modèle ADB
Reproductibilité 0.2 mg
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis