Learn More
Kern Sohn Balance d‘analyse ADJ
Click to view available options
Capacité:
120 g
210 g
Modèle:
ADJ
ADJ Compact
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Programme d'ajustage interne en cas de variations de température = et 2 °C de façon temporisée toutes les 3 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
- Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
- Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée.
- Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
- Utilisation aisée et pratique à 6 touches
Spécification
Spécification
| Capacité | 120 g |
| Précision affichage | 0.1 mg |
| Linéarité | 0.4 mg |
| Modèle | ADJ |
| Reproductibilité | 0.2 mg |
| Alimentation électrique | Universal Mains Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.