Learn More
Thiosulfate de sodium, 0,01 M, solution volumétrique analytique, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11573002 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11573002 1 L 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573002 Fournisseur Reagecon Code fournisseur T20011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    30.84€ / 1L
    Économisez 3.46€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Fournit une méthode pratique pour une analyse volumétrique précise en laboratoire. Le thiosulfate de sodium Reagecon, 0,01 M, solution volumétrique analytique, est une réponse économique aux problèmes de préparation fastidieux et laborieux.
Solution volumétrique aqueuse prête à l’emploi pour toutes les applications de laboratoire analytique, qui peuvent être utilisées pour les titrations manuelles ou automatiques. Ce produit est certifié conforme aux spécifications décrites dans le certificat d’analyse. Le numéro du lot et la date de péremption figurent sur le marquage. La solution est certifiée traçable N.I.S.T. Ceci sera indiqué dans le certificat d’analyse.
  • Formule moléculaire : Na2S2O3 • 5H2O
  • Masse molaire : 248,18g/mol
  • N° CAS : 10102-17-7
  • N° Ein ECS : 231-867-5
Spécification
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 48,3 °C
CAS 10102-17-7
Couleur Incolore
Forme physique Solution
Quantité 1 L
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Informations sur la solubilité Entièrement miscible
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane ; disodique ; pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Poids de la formule 248,18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01M
Conditionnement 1 L
Indice de réfraction 1.489
Densité 1,00147g/cm3