Learn More
Abeba™ Chaussure 32120 anatomiques
Code produit 15495814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15495814 52 1 paire
15435764 36 1 paire
15455764 37 1 paire
15485764 38 1 paire
15495764 39 1 paire
15415774 40 1 paire
15455774 41 1 paire
15445784 42 1 paire
15485784 43 1 paire
15405794 44 1 paire
15425794 45 1 paire
15445794 46 1 paire
15475794 47 1 paire
15445804 48 1 paire
15495804 49 1 paire
15425814 50 1 paire
15465814 51 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15495814 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 32120/52
Expédition estimée: 08-12-2026
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure remplaçable acc Wave (article n° 3582)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
  • attache velcro
  • adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 52
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 32120
Matériau au niveau des orteils Acier