Learn More
Abeba™ Chaussure 32125 anatomiques
Code produit 15649984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15649984 46 1 paire
15649974 36 1 paire
15659974 37 1 paire
15669974 38 1 paire
15679974 39 1 paire
15689974 40 1 paire
15699974 41 1 paire
15609984 42 1 paire
15619984 43 1 paire
15629984 44 1 paire
15639984 45 1 paire
15659984 47 1 paire
15669984 48 1 paire
15679984 49 1 paire
15689984 50 1 paire
15699984 51 1 paire
15609994 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15649984 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 32125/46
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfibre noire
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure remplaçable acc Wave (article n° 3582)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
  • attache velcro
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Couleur Noir
Matériau Microfibre
Dimensions 46
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 32125
Matériau au niveau des orteils Acier