Learn More
Abeba™ Chaussure 32125 anatomiques
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibre noire
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable acc Wave (article n° 3582)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- attache velcro
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 51 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 32125 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |