Learn More
Abeba™ Chaussures Anatom 32130
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout en acier
- Semelle intermédiaire en PU anti-choc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied réglable, pourvu d’une bande élastique
- Bande Velcro
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 38 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 32130 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |