Learn More
Abeba™ Chaussure 32131 anatomiques
Code produit 15669327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Conditionnement:
1 paire
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15669327 36 1 paire
15679327 37 1 paire
15689327 38 1 paire
15699327 39 1 paire
15609337 40 1 paire
15619337 41 1 paire
15629337 42 1 paire
15639337 43 1 paire
15649337 44 1 paire
15659337 45 1 paire
15669337 46 1 paire
15679337 47 1 paire
15689337 48 1 paire
15835872 49 1 paire
15845872 50 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15669327 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 32131/36
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 32131
Matériau au niveau des orteils Acier