Learn More
Sperian™ Élingue d’ancrage
Code produit 12624993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12624993 1,5m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12624993 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1008364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.19€
    14.22€ / 1 pièces
    Économisez 15.97€
    52% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
Dimensions (L x l) 1,5m x 25 mm
À utiliser avec (équipement) S’utilise avec un dispositif antichute pour un travail à des hauteurs peu élevées
Poids (métrique) 0,185kg
Largeur (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 1,5m
Type de produit Élingue d’ancrage