Learn More
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200096013
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
Code produit. 16482489
Marque: Medchem Express HYN0093
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ancitabine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12ClN3O4
Quantité 1 g
Synonyme Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP==
Poids moléculaire (g/mol) 261.66
Poids de la formule 261.66
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.