Learn More
Androst-5-ène-3bêta,17bêta-diol 3-acétate, Mikromol™
Code produit 30049559
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049559 100 mg 100mg
30050555 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049559 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0323.21
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Androst-5-ène-3bêta,17bêta-diol 3-acétate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
CAS 1639-43-6
Noms d’analytes ou de composants Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H32 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 3-acetate (6CI,7CI,8CI), 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17beta-ol, Androstenediol 3-acetate, EM 1304, NSC 83276
Formule InChI InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1
Nom IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato
Poids moléculaire (g/mol) 332.48
Quantité 100 mg
Poids de la formule 332.2351 g/mol