Learn More
Androst-5-ène-3bêta,17bêta-diol 3-acétate, Mikromol™
Description
Androst-5-ène-3bêta,17bêta-diol 3-acétate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate |
| CAS | 1639-43-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H32 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 3-acetate (6CI,7CI,8CI), 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17beta-ol, Androstenediol 3-acetate, EM 1304, NSC 83276 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1 |
| Nom IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Afficher plus |