Learn More
Androsta-1,4-diène-3,6,17-trione, Mikromol
Code produit 30461080
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461080 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461080 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1161.050025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Androsta-1,4-diène-3,6,17-trione, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Oxo Boldione
CAS 72648-46-5
Noms d’analytes ou de composants 6-Oxo Boldione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H22 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione (9CI), FCE 24204, 6-Oxo Boldione, Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione
Formule InChI InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-diméthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,6,17-trione
Poids moléculaire (g/mol) 298.38
Quantité 25 mg
Poids de la formule 298.1569 g/mol