Learn More
Androsta-5,16-diène-3β,17-diol 3-acétate 17-trifluorométhanesulfonate, Mikromol™
Description
3-acétate d'androsta-5,16-diène-3β,17-diol 17-trifluorométhanesulfonate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 115375-60-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Androsta-5,16-diene-3beta,17-diol 3-Acetate 17-Trifluoromethanesulfonate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22 H29 F3 O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3β-Acetoxyandrosta-5,16-dien-17-yl trifluoromethanesulfonate, Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-acetate 17-(trifluoromethanesulfonate), (3β)-, (3β)-Acetoxy-17-(3-trifluoromethylsulfonyloxy)androsta-5,16 diene |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H29F3O5S/c1-13(26)29-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(21(17,3)11-9-18(16)20)30-31(27,28)22(23,24)25/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Nom IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-(trifluorometilsulfoniloxi)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Afficher plus |