Learn More
Androstérone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-60472 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10601545
Marque: Thermo Scientific Acros 204190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-41-8
Formule moléculaire C19H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.447
Clé InChI QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Synonyme androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
CID PubChem 5879
ChEBI CHEBI:16032
Nom IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S S)-3-hydroxy-10,13-diméthyle-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-17-one
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Androsterone
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 633
Conditions de rotation spécifiques + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotation spécifique +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Poids de la formule 290.44
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre ou cristaux