Learn More
Andwin Scientific Étaleur en forme de L Lazy
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Étaleur en polystyrène
- Durable jetable et non cassable
- La forme réduit la probabilité que l’étaleur s’enfonce dans la gélose
- Préstérilisés
- Bleu
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Autoclavable | Non |
| Couleur | Bleu |
| Forme | En L |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Étaleur de cellules |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Permet une distribution régulière et homogène des échantillons, pour éviter que l’étaleur ne s’enfonce dans la gélose |