Learn More
Angiotensin II human, MedChemExpress
Code produit. p-200099006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16445928
Marque: Medchem Express HY13948
MedChemExpress Angiotensin II (Angiotensin II) is a vasoconstrictor and a major bioactive peptide of the renin/angiotensin system.
Angiotensin II human plays a central role in regulating human blood pressure, which is mainly mediated by interactions between Angiotensin II and the G-protein-coupled receptors (GPCRs) Angiotensin II type 1 receptor (AT1R) and Angiotensin II type 2 receptor (AT2R). Angiotensin II human stimulates sympathetic nervous stimulation, increases aldosterone biosynthesis and renal actions. Angiotensin II human induces growth of vascular smooth muscle cells, increases collagen type I and III synthesis in fibroblasts, leading to thickening of the vascular wall and myocardium, and fibrosis. Angiotensin II human also induces apoptosis. Angiotensin II induces capillary formation from endothelial cells via the LOX-1 dependent redox-sensitive pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Angiotensin II human
CAS 4474-91-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C50H71N13O12
Quantité 10 mg
Synonyme Angiotensin II Ang II DRVYIHPF
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (95.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H](CC2=CNC=N2)C(N3[C@@H](CCC3)C(N[C@@H](CC4=CC=CC=C4)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](CC(O)=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 1046.18
Poids de la formule 1046.18
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.