Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor angulaire
Click to view available options
Capacité:
12 x 15 ml, 6 x 50 ml Falcon
6 x 1000 mL
6 x 15 mL
8 tubes de 0,2 mL, 4 bandes PCR
Vitesse max.:
10 500 tr/min
15 000 tr/min
4 000 tr/min
7 000 tr/min
FCR max.:
11 285 x g
16 602 x g
1 735 x g
20 461 x g
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Pour tubes 13507, 15508, 15509 |
| Type | Rotor angulaire |
| Capacité | 6 x 1000 mL |
| FCR max. | 20 461 x g |
| Vitesse max. | 10 500 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 8K, 8K 400 V/50 hz - triphasé, refroidissement à air triphasé 8KS, refroidissement à l’eau triphasé 8KS |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction