Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire pour MIKRO 220/220R, 48 emplacements, 2 rangées
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse EBA 21
Description
- Rotor angulaire
- 45°, 48 emplacements, 2 rangées
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses MIKRO 220 et 220 R
- Les modèles MIKRO 220 et 220 R sont des centrifugeuses de paillasse compactes et puissantes pour le traitement de tubes microlitres de 0,2 à 2,0 ml
- En acceptant également des rotors pour des tubes jusqu’à 50 ml, la MIKRO220 R réfrigérée permet une vaste gamme d’applications
- La MIKRO220 R réfrigérée accepte également les tubes standards jusqu’à un volume de 50 ml
- Grâce à ses performances, ses capacités et son refroidissement efficace, la MIKRO220 R est parfaitement adaptée à l’extraction d’ADN et d’ARN
Spécification
Spécification
| Description | Angle Rotor, 48-place, 2-row |
| Type | Rotor angulaire, 48 emplacements, 2 rangées |
| FCR max. | 21 255 x g (couronne extérieure), 18 845 x g (couronne intérieure) |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 86/97 mm |
| Longueur max. du tube | 45 mm |
| Diamètre max. du tube | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse EBA 21 |
| Angle | 45° |
| Nbre de positions | 48 |
| Afficher plus |