Learn More
Hettich™ Rotor angulaire pour centrifugeuses ROTINA 380/380R, 6 emplacements
Code produit. 10665643
Click to view available options
Vitesse max.:
10 000 tr/min (Rotina 380), 11 000 tr/min (Rotina 380 R)
Code produit. 10665643
Marque: Hettich™ 1720
Fournit des résultats constants et précis pour les applications d’hémoculture et de culture cellulaire / tissulaire utilisant des plaques ou des flacons. ROTINA 380 R est une centrifugeuse de paillasse de grande capacité à usage général compacte.
  • Pour une utilisation avec ROTINA 380 / 380 R
  • ROTINA 380R n = 11 000 min-1, FCR max. 16 369
  • ROTINA 380 n = 10 000 min-1, FCR max. 13 528
  • La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Convient parfaitement aux applications cliniques, de recherche, industrielles et dans l’industrie agroalimentaire.
  • Centrifugeuse haute capacité robuste et stable
  • Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
  • Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
  • Versa-Rotor™ pour de multiples applications
  • Entièrement en acier inoxydable
  • Fonctionnement silencieux
  • Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
Type Rotor angulaire
FCR max. 13 528 x g (Rotina 380), 16 369 x g (Rotina 380 R)
Vitesse max. 10 000 tr/min (Rotina 380), 11 000 tr/min (Rotina 380 R)
Rayon (métrique) 121 mm
Rayon (métrique) Min. 111 mm
Longueur max. du tube 105 mm
Diamètre max. du tube 38 mm
À utiliser avec (équipement) ROTINA 380/380 R
Angle 45°
Nbre de positions 6