Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire pour la ROTINA 420 / 420 R, 6 emplacements
Click to view available options
Vitesse max.:
11 000 tr/min
Description
- Rotor angulaire
- 6 emplacements, 45°
- Pour une utilisation avec ROTINA 420 / 420 R
Spécification
Spécification
| Type | Rotor angulaire |
| FCR max. | 16 504 x g |
| Vitesse max. | 11 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 122 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 112 mm |
| Longueur max. du tube | 107 mm |
| Diamètre max. du tube | 38 mm |
| À utiliser avec (équipement) | ROTINA 420/420 R |
| Angle | 45° |
| Nbre de positions | 6 |