Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angle fixe en aluminium pour centrifugeuses Sigma™ série 2
Click to view available options
Capacité:
24 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml
30 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml
30 x 15 mL
6 tubes à fond rond de 30 ml
8 tubes coniques ou ronds de 15 ml
Falcon 20 x 15 ml
Falcon 6 x 50 ml
Angle:
27deg;
28°
33deg;
35°
45°
À utiliser avec (équipement):
Sigma 2-16KL
Sigma 2-16P
Sigma 2-16P et 2-16PK
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Sigma 2-16PK
Sigma 2-6 et 6E
Sigma 2-7
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
- Peuvent être utilisés pour de très nombreux cycles avec une charge maximale et à vitesse maximale, dans la plupart des cas jusqu’à 50 000 cycles
- Pour une utilisation avec une variété de tailles de godets et de tubes
Spécification
Spécification
| Type | Rotor angulaire |
| Capacité | 30 x 15 mL |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 2-6 et 6E |
| Angle | 33deg; |