Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angles pour centrifugeuses Sigma™ série 3
Code produit. p-8014089
Click to view available options
Capacité:
10 x 10 mL
12 x 1,2 / 2 mL
12 x 15 mL
15 ml
24 x 1,5 / 2 mL
30 x 1,5 / 2 mL
48 x 1,5 / 20 mL
4 x 85 mL
6 x 30 mL
6 x 50 mL
6 x 85 mL
8 x 50 mL
Vitesse max.:
13 500 tr/min
14 000 tr/min
15 000 tr/min
15 500 tr/min
16 500 tr/min
20 000 tr/min
21 000 tr/min
26 000 tr/min
30 000 tr/min
9 500 tr/min
À utiliser avec (équipement):
Sigma 3-30KS
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K et 3-18K
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K et 3-18KH
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K/KH
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K et 3-18KH
Sigma 3-30KS, 3-18K et 3-18KH
Sigma 3K-15
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10006401
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12110
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ série 3 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Type Rotor angulaire
Capacité 12 x 1,2 / 2 mL
Vitesse max. 30 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 3-30KS