Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors angulaires pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et série 6
Code produit. p-8014090
Click to view available options
Capacité:
12 x 30 mL
30 x 1,5 / 2,2 mL
48 x 1,5 / 2 mL
6 x 250 mL
6 x 500 mL
8 x 50 mL
Vitesse max.:
12500 / 13500 tr/min
12500 / 14000 tr/min
13 500 / 15 000 tr/min
13 500 tr/min
8 000 / 9 000 tr/min
8 000 / 9 600 tr/min
9 000 / 11 200 tr/min
À utiliser avec (équipement):
6-16S et 6-16KS
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 4-16S, 4-16KS, 6-16, 6-16K
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-61, 6-16K
Sigma 4-16S et 4-16KS
Sigma 6-16, 6-H, 6-16K, 6-16KH, 6-16KR
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10438621
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12172
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et série 6 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Type Rotor angulaire
Capacité 12 x 30 mL
Vitesse max. 12500 / 14000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 4-16S, 4-16KS, 6-16, 6-16K
Angle 30°