Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d‘anhydrotétracycline, ’’peut être utilisé comme étalon secondaire’’
Code produit. 10792081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 10792081
Marque: Thermo Scientific Chemicals 233131000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate d’anhydrotétracycline, numéro CAS 13803-65-1, est un dérivé de tétracycline qui montre une activité antibactérienne couramment utilisée pour contrôler les systèmes d’expression génétique dépendants de la tétracycline chez les bactéries.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate d’anhydrotétracycline est un produit de dégradation dérivé du chlorhydrate de tétracycline.Il agit comme effecteur de l’expression génétique dépendante de la tétracycline dans les systèmes d’expression bactérienne.Dans ce système, la transcription des gènes est activée / désactivée de façon réversible en présence de plusieurs composés, dont le chlorhydrate d’anhydroptétracycline.
  • Ce composé se lie mal à la sous-unité ribosomique 30S par rapport à son précurseur, la tétracycline.
Applications
  • Le chlorhydrate d’anhydrotétracycline est couramment utilisé dans tous les domaines de la biologie pour contrôler les processus de transcription ou de traduction
  • Ce composé a été utilisé dans des expériences en laboratoire et montre une activité antibactérienne plus faible contre Escherichia coli par rapport à la tétracycline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13803-65-1
Formule moléculaire C22H23ClN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 446.88
Numéro MDL MFCD00151453
Clé InChI FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
Synonyme anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
CID PubChem 54710409
Nom IUPAC (4S,4aS,12aR)-4-(diméthylamino)-1,10,11,12a-tétrahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Anhydrotetracycline hydrochloride
Point de fusion 223.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 14, IV, 2633
Rotation spécifique − 264.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol
Poids de la formule 462.89
Pourcentage de pureté ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.