Learn More
Acide aniline-2,5-disulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487026
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11487026
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25350.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-44-2 | C6H7NO6S2 | 253.243 g/mol
Aniline-2,5-disulfonic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide aniline-2,5-disulfonique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-44-2
Formule moléculaire C6H7NO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 253.243
Numéro MDL MFCD00035753
Clé InChI LDCCBULMAFILCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, aniline-2,5-disulfonic acid, 2,5-disulfoaniline, 4-sulfometanilic acid, 1,4-benzenedisulfonic acid, 2-amino, 2,5-disulfo-1-aminobenzene, 2-amino-1,4-disulfobenzene, 1-anilino-2,5-disulfonic acid, 2-amino-p-benzenedisulfonic acid, unii-5e2ot6t2ps
CID PubChem 60988
Nom IUPAC Acide 2-aminobenzène-1,4-disulfonique
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline-2,5-disulfonic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.25
Pourcentage de pureté 95%